MilliporeSigma
740594
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
Sinónimos:
2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18BNO3 · HCl
Peso molecular:
271.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
213-218 °C
cadena SMILES
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)c(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO3.ClH/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8;/h5-7,15H,14H2,1-4H3;1H
Clave InChI
WCUFDNLTCCDFHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)