MilliporeSigma
740314
Sigma-Aldrich
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ4-sulfanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-S-phenyl-S-(trifluoromethyl)sulfoximinium tetrafluoroborate, N-Methyl-N-[oxidophenyl(trifluoromethyl)-·4-sulfanylidene]methanaminium (1:1) tetrafluoroborate tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BF7NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
325.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
85-90 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.C[N+](C)=S(=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3NOS.BF4/c1-13(2)15(14,9(10,11)12)8-6-4-3-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
JQIUQSKIGNTITL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for the preparation of monofluoromethyl esters and ethers[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Inherent oxygen preference in enolate monofluoromethylation and a synthetic entry to monofluoromethyl ethers.
Yoshinori Nomura et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(8), 1885-1889 (2011-02-18)