MilliporeSigma
738425
Sigma-Aldrich
Potassium 3-methoxyphenyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H4BF3 ·K
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
178-183 °C
SMILES string
[K+].COc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI key
GKDCWEPJOSDGHY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)