738417
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BF3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
200.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
288-293 °C
cadena SMILES
[K+].Oc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H5BF3O.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4,11H;/q-1;+1
Clave InChI
WLZQZSRIHYVYCS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)