MilliporeSigma
736988
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane
97%
Sinónimos:
1-Amino-1-cyclohexanemethanol
Seleccione un Tamaño
250 MG
$100.00
$100.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$100.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$100.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
34-38 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
NC1(CO)CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6,8H2
InChI key
VDPLLINNMXFNQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)