MilliporeSigma
73611
Sigma-Aldrich
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
≥99.0% (TLC), ~1 mol/mol water
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3205966
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D −7.0±1°, c = 2% in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
~1 mol/mol water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m1./s1
Clave InChI
OLZDHJRNUIXKLU-DDWIOCJRSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)