Documentos clave
73571
Sigma-Aldrich
H-Ser(tBu)-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinónimos:
O-tert-Butyl-L-serine-2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~1.1 mmol/g loading
tamaño de partícula
75-150 μm
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)