734721
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
2-Iodoisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
225-230 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)