MilliporeSigma
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
Sinónimos:
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
76-81 °C
SMILES string
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI key
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)