MilliporeSigma
73467
Sigma-Aldrich
(SP,S′P)-1,1′-Bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-2,2′-bis[(R)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinónimos:
(1R,1′R)-1,1′-Bis[bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-2,2′-bis[(R)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M003-1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H42F24FeN2P2
Número de CAS:
Peso molecular:
1364.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].CN(C)[C@@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc4.CN(C)[C@@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c8ccccc8
InChI
1S/2C30H21F12NP.Fe/c2*1-43(2)26(17-7-4-3-5-8-17)24-9-6-10-25(24)44(22-13-18(27(31,32)33)11-19(14-22)28(34,35)36)23-15-20(29(37,38)39)12-21(16-23)30(40,41)42;/h2*3-16,26H,1-2H3;/t2*26-;/m11./s1
Clave InChI
PYLZWHGISWCHOW-PMIUFOJNSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)