MilliporeSigma
733695
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-2-hydroxy-4-methyl-5-pentyl methacrylate
>97%
Sinónimos:
5,5,5-Trifluoro-4-hydroxy-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pentyl methacrylate, HFA monomer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14F6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
308.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
>97%
form
liquid
density
1.302 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
InChI key
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)