MilliporeSigma
733687
Sigma-Aldrich
4-Biphenylthioamide
96%
Sinónimos:
4-Biphenylthiocarboxamide, 4-Phenylthiobenzamide, [1,1′-Biphenyl]-4-carbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NS
Número de CAS:
Peso molecular:
213.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
227-232 °C
SMILES string
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NS/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,14,15)
InChI key
HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)