MilliporeSigma
731757
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
>97%
Sinónimos:
9-Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
321.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
>97%
Formulario
solid
mp
115-120 °C
cadena SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C20H24BNO2/c1-6-22-17-10-8-7-9-15(17)16-13-14(11-12-18(16)22)21-23-19(2,3)20(4,5)24-21/h7-13H,6H2,1-5H3
Clave InChI
WZHQDHUWGUPVQF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.