731110
Di-n-butylmagnesium solution
1 M in ether and hexanes
About This Item
Formulario
solution
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1 M in ether and hexanes
densidad
0.736 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?