MilliporeSigma
730599
Sigma-Aldrich
Cycloheptylmagnesium bromide solution
2 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13BrMg
Peso molecular:
201.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2 M in diethyl ether
densidad
1.034 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Mg]C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-2-4-6-7-5-3-1;;/h1H,2-7H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
KMAQJJKRGAFLBH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)