MilliporeSigma
730416
Sigma-Aldrich
S-(α-Fluorobenzyl)-S-phenyl-N-(p-tolylsulfonyl)sulfoximine
97%
Sinónimos:
N-[(fluorophenylmethyl)oxidophenyl-λ4-sulfanylidene]-4-methyl-benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18FNO3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
403.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-154 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C(F)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18FNO3S2/c1-16-12-14-19(15-13-16)27(24,25)22-26(23,18-10-6-3-7-11-18)20(21)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20H,1H3
Clave InChI
ZAGQEXRRSCLLFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
S-(α-Fluorobenzyl)-S-phenyl-N-(p-tolylsulfonyl)sulfoximine can be used as a reagent for the synthesis of monofluorinated epoxides byO-cyclization reaction with ketones in the presence of a strong base.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient Synthesis and Ring-Opening Reactions of Monofluorinated Epoxides Derived from α-Fluorosulfoximines
Zhang W and Hu J
advanced synthesis and catalysis, 352(16), 2799-2804 (2010)
Efficient Synthesis and Ring-Opening Reactions of Monofluorinated Epoxides Derived from α-Fluorosulfoximines
Zhang W and Hu J
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(16), 2799-2804 (2010)
Efficient Synthesis and Ring-Opening Reactions of Monofluorinated Epoxides Derived from a-Fluorosulfoximines
Zhang, W.; Hu, J.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352, 2799-2804 (2010)
Contenido relacionado
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.