MilliporeSigma
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
140-146 °C
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadena SMILES
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)