MilliporeSigma
729256
Sigma-Aldrich
2-(N-Boc-amino)-5-(tributylstannyl)thiazole
Sinónimos:
tert-Butyl-5-(tributylstannyl)thiazol-2-ylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H38N2O2SSn
Número de CAS:
Peso molecular:
489.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
78-86 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)s1
InChI
1S/C8H11N2O2S.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-9-4-5-13-6;3*1-3-4-2;/h4H,1-3H3,(H,9,10,11);3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
WBQYLGCBVADFPD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)