MilliporeSigma
728926
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenylpyrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
143-148 °C
cadena SMILES
Nc1cnc(cn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
Clave InChI
KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)