MilliporeSigma
728268
Sigma-Aldrich
(Iodoethynyl)benzene
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Iodo-2-phenylacetylene, 1-Iodo-2-phenylethyne, Phenylethynyl iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5I
Número de CAS:
Peso molecular:
228.03
Beilstein:
1905735
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
IC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5I/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Clave InChI
VOHWEKIUKSUIDT-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stepan S Tatevosyan et al.
The Journal of organic chemistry, 85(12), 7863-7876 (2020-05-23)
An efficient direct approach to triazole-fused sultams has been developed. The key step of the proposed strategy is base-mediated cyclization of sulfonamide-tethered 5-iodo-1,2,3-triazoles which are readily available via an improved protocol for Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition. The annulation of the sultam