MilliporeSigma
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamine
≥96.5% (GC)
Sinónimos:
2,2′-Diaminobiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Beilstein/REAXYS Number:
1949579
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
≥96.5% (GC)
form
solid
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
InChI key
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)