MilliporeSigma
727261
Sigma-Aldrich
(R)-1-Cyclopropylethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadena SMILES
C[C@@H](N)C1CC1
InChI
1S/C5H11N/c1-4(6)5-2-3-5/h4-5H,2-3,6H2,1H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
IXCXVGWKYIDNOS-SCSAIBSYSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< 21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)