727229
(R)-3,4-Dimethoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)[C@@H](C)N
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-7H,11H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
OEPFPKVWOOSTBV-SSDOTTSWSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)