MilliporeSigma
727067
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%, ≥97.5% (HPLC)
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Beilstein:
2693370
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
produced by BASF
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulario
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
mp
119-121 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clave InChI
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)