MilliporeSigma
725811
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7BrF2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.01
Beilstein:
5328796
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0%
Formulario
liquid
cadena SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)CBr
InChI
1S/C5H7BrF2O2/c1-2-10-4(9)5(7,8)3-6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
PLIFTLNQZPFIPS-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)