MilliporeSigma
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-naphthalenediol
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(1R,2R)-trans-1,2-Tetralindiol, (1S,2S)-1,2-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein/REAXYS Number:
2049049
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
assay
≥96.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: >97.0%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
InChI key
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)