MilliporeSigma
725234
Sigma-Aldrich
N-(4-tert-Butylphenyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
97%
Sinónimos:
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-methanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13F6NO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
413.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
108-112 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F6NO4S2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)19(24(20,21)11(13,14)15)25(22,23)12(16,17)18/h4-7H,1-3H3
InChI key
JSAPQUASEXOFNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of spirastrellolide F methyl ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)