724408
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95%
Sinónimos:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium thiocyanate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
impurezas
0.7% water
índice de refracción
n20/D 1.538
mp
-28 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): 0.24%
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[S-]C#N.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHNS/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1-3/h6-8H,3-5H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Clave InChI
SIXHYMZEOJSYQH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
403.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
206.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.