MilliporeSigma
723991
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-5-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BF4KO
Número de CAS:
Peso molecular:
230.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
230-235 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
[K+].Fc1ccc(C=O)cc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF4O.K/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12;/h1-4H;/q-1;+1
Clave InChI
HCTPXGYDPRWOOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Organotrifluoroborate involved in:
  • Metal-free chlorodeboronation
  • Hydrolysis via silica gel and water
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Reductive amination
  • Wittig reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.