MilliporeSigma
723983
Sigma-Aldrich
Potassium indole-6-trifluoroborate
95%
Sinónimos:
Potassium 6-indolyltrifluoroborate, Potassium indolyl-6-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BF3KN
Peso molecular:
223.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
297-302 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BF3N.K/c10-9(11,12)7-2-1-6-3-4-13-8(6)5-7;/h1-5,13H;/q-1;+1
Clave InChI
QRRROZIXUXOCTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Potassium indole-6-trifluoroborate can be used as a reactant to prepare:
  • Indole derivatives by reacting with various aryl halides via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
  • (1H-indol-6-yl)boronic acid by hydrolysis using silica gel and water.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient hydrolysis of organotrifluoroborates via silica gel and water
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7364-7369 (2009)
Scope of the Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions of potassium heteroaryltrifluoroborates
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(3), 973-980 (2009)