MilliporeSigma
723959
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Sinónimos:
2-(6-Methyl-2-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methylpyridine-6-boronic acid MIDA ester, 6-Methylpyridine-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
248.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
264-268 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)