MilliporeSigma
722359
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170-176 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(nn1C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)7-8(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)