MilliporeSigma
722340
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
208-213 °C
Storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C(O)=O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)