MilliporeSigma
721360
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Sinónimos:
4-Fluoro-3-(1H)-tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BFN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
163-168 °C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(F)c(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H6BFN4O2/c9-6-2-1-4(8(14)15)3-5(6)7-10-12-13-11-7/h1-3,14-15H,(H,10,11,12,13)
Clave InChI
FELFJHZMQYCKPT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in palladium-catalyzed, Suzuki-Miyuara cross coupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)