721107
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, <120 nm particle size (DLS), <35 nm avg. part. size (APS), 40 wt. % in butyl glycol
Sinónimos:
NanoSunguard™ in butyl glycol
About This Item
Formulario
nanoparticles
concentración
40 wt. % in butyl glycol
tamaño de partícula
<120 nm (DLS)
tam. prom. pieza
<35 nm (APS)
bp
>170 °C
densidad
1.37 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Clave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)