MilliporeSigma
720208
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoro-5-chloropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2ClF2N
Número de CAS:
Peso molecular:
149.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
densidad
1.442 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Clave InChI
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)