MilliporeSigma
718602
Sigma-Aldrich
[(E)-4-(2-Cyano-2-ethoxycarbonylvinyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
(E)-Ethyl 2-cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]acrylate, 2-Cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22BNO4
Peso molecular:
327.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
104-108 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
Clave InChI
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)