717509
Potassium benzo[b]thiophen-2-yl-2-trifluoroborate
95%
Sinónimos:
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
About This Item
Ensayo
95%
mp
>300 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
Clave InChI
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)