MilliporeSigma
716782
Sigma-Aldrich
N-((Diisopropylamino)methylene)-N-diisopropylaminium tetrafluoroborate
97%
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, Bis-(Diisopropylamino)methylium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H29BF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
300.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
280-284 °C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)N(\C=[N+](\C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H29N2.BF4/c1-10(2)14(11(3)4)9-15(12(5)6)13(7)8;2-1(3,4)5/h9-13H,1-8H3;/q+1;-1
Clave InChI
PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for cross-coupling reactions
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bhartesh Dhudshia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 6(6), 668-670 (2006-02-01)
Acyclic diaminocarbenes are found to be useful ligands for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Heck cross-coupling reactions of aryl/alkenyl bromides and chlorides.