MilliporeSigma
716618
Sigma-Aldrich
4′-Methoxy-2-chloroacetophenone
97%
Sinónimos:
2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-(Chloroacetyl)anisole, 4-Methoxyphenacyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
96-100 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)