MilliporeSigma
715603
Sigma-Aldrich
(R)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
178.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +34.0°, c = 0.5 in ethanol
mp
76-80 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H8BrNO/c6-3-4-1-2-5(8)7-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
QFOSFXPTXNRRMF-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)