MilliporeSigma
714461
Sigma-Aldrich
1-Ethoxycarbonyl cyclobutane-1-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid monoethyl ester, Monoethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451
densidad
1.117 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)