MilliporeSigma
714038
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol hydrochloride
≥96.0%
Sinónimos:
(1R,2R)-2-Amino-1-tetralol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Beilstein:
6577187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
Formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.0%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
Clave InChI
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)