MilliporeSigma
712930
Sigma-Aldrich
3-Cyanophthalide
98%
Sinónimos:
1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofurancarbonitrile, 3-Cyano-3H-isobenzofuranone
Seleccione un Tamaño
1 G
$180.00
$180.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$180.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.14
Beilstein:
4292885
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$180.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.5% (GC)
98%
Formulario
powder
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
Clave InChI
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)