MilliporeSigma
712817
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-azido-1-deoxy-α-D-galactopyranosyl cyanide
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O9
Número de CAS:
Peso molecular:
398.32
Beilstein:
7235305
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D 39.0±2.0°, c = 1 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@](N=[N+]=[N-])(C#N)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H18N4O9/c1-7(20)24-5-11-12(25-8(2)21)13(26-9(3)22)14(27-10(4)23)15(6-16,28-11)18-19-17/h11-14H,5H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
AEIYXWZYBCMANA-GZBLMMOJSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)