MilliporeSigma
711969
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-hexenoic acid
98%
Sinónimos:
Boc-(R)-3-amino-5-hexenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
229.27
Beilstein:
9397198
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulario
lumps
actividad óptica
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0%
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
allyl
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)