MilliporeSigma
709808
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1(triisopropysilyl)pyrrole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24BrNSi
Número de CAS:
Peso molecular:
302.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.519
density
1.147 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
InChI key
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)