MilliporeSigma
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)benzaldehyde
96%
Sinónimos:
(4-Formylphenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
powder
mp
138-142 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)