MilliporeSigma
709352
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5NS
Número de CAS:
Peso molecular:
99.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552
densidad
1.053 g/mL at 25 °C
grupo funcional
isothiocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=NC1CC1
InChI
1S/C4H5NS/c6-3-5-4-1-2-4/h4H,1-2H2
Clave InChI
JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)