708895
2-Amino-3-nitropyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 6-Amino-5-nitropyridine-3-boronic acid pinacol ester
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
169-174 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H16BN3O4/c1-10(2)11(3,4)19-12(18-10)7-5-8(15(16)17)9(13)14-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI key
HXMCKJVPNJJZTO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)